Learn More
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10439360 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439360 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10449360 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10233520 5 L Recipiente de metal 5 LT
10588990 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10439360 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/9040/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión -47°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 4.5mbar at 20°C °C
Punto de ebullición 155°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.