Learn More
Ciclohexanona-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanone-d10 |
| CAS | 51209-49-5 |
| Fórmula molecular | C6 D10 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Anon-d10, Anone-d10, Hexanon-d10, Hytrol O-d10, NSC 5711-d10, Nadone-d10, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d10, Sextone-d10, Cyclohexanone-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10, Perdeuterocyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriociclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 108.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1359 |