Learn More
Ciclohexanona, ACS, Greenfield
Código de producto. 30286185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 gal (757 l)
Caja 4x4L
Tamaño de la unidad:
16 litros
18.93 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286185 5 gal (757 l) 18.93 litro
30286176 Caja 4x4L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286185 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.66€
    1297.46€ / 18.93 litros
    Ahorro 20.20€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 108-94-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone, ACS
Cantidad 5 gal (757 l)
Envase Cubo de metal de 5 galones
Punto de ebullición 156 °C
Grado Reactivo