Learn More
Ciclohexanona, ACS, Greenfield
Código de producto. 30286176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4x4L Case
5 Gallon
Tamaño de la unidad:
16 litros
18.93 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30286176 4x4L Case 16 litros
30286185 5 Gallon 18.93 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286176 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 314000ACSCS4L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
CAS 108-94-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone, ACS
Cantidad 4x4L Case
Envase Estuche 4x4L
Punto de ebullición 156°C
Grado Reactivo