Learn More
Ciclohexanona, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477477 2500 mL 2500 ml
11467477 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15607.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclohexanona se utiliza en la preparación de polímeros sintéticos, como el nylon 6,6 y el nylon 6. Actúa como disolvente en la síntesis orgánica. Sus derivados se utilizan para la síntesis de colorantes, productos químicos de caucho, plastificantes y productos farmacéuticos. Además, participa en la preparación de la oxima de ciclohexanona, que se reorganiza para dar caprolactama en presencia del catalizador de ácido sulfúrico.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, acetona y alcohol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales rojos, plomo, aminas, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácidos fuertes, aminas alifáticas, caucho, resinas y alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-94-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00001625
Clave InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nombre IUPAC ciclohexanona
SMILES C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone
Punto de fusión °C to 26°C
Densidad 0.9478
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4507
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Número UN UN1915
Beilstein 385735
Índice Merck 14,2726
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,acetone and alcohol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone