Learn More
Ciclohexanona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204187 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15204187 1 L 1 LT
15245998 250 mL 250 ML
15235998 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15204187 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90€
    67.65€ / 1 litros
    Ahorro 14.25€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-94-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Clave InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nombre IUPAC ciclohexanona
SMILES C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone
Punto de fusión -47.0°C
Densidad 0.9470g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 43°C
Índice de refracción 1.4450 to 1.4560
Gravedad específica 0.947
Fórmula lineal C6H10(=O)
Agua 0.05% max.
Punto de ebullición 155.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.