Learn More
Ciclohexanona-2,2,6,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanone-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 1006-03-7 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H6 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cyclohexanone-2,2,6,6-d4 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriocyclohexanone, [2,2,6,6-d4]-Cyclohexanone, Cyclohexanone-2,2,6,6-D4, Cyclohexanone-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CCCC([2 H])([2 H])C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetradeuteriociclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 102.1677 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102,0983 g/mol |
| Mostrar más |