Learn More
Ciclohexanol, TRC
Código de producto. 30136875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136875 250 mL 250 ml
30132751 1 L 1 litro
30011787 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987960250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-93-0
Fórmula molecular C6 H12 O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo 1-Cyclohexanol, Adronal, Adronol, Anol, Cyclohexyl alcohol, Hexahydrophenol, Hexalin, Hexalin (alcohol), Hydroxycyclohexane, NSC 403656, NSC 54711, Naxol, Phenol, hexahydro-
Nombre IUPAC ciclohexanol
SMILES OC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanol
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888