Learn More
Ciclohexanol-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanol-d11 |
| CAS | 93131-17-0 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclohexan-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-ol (ACI), Cyclohexan-d11-ol (9CI), Cyclohexanol-D11, Cyclohexanol-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.2267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1579 |