Learn More
Ciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10377120 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10377120 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10696342 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11944641 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10377120 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147680010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-93-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
Nombre IUPAC ciclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclohexanol
Punto de fusión 23.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 161.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11OH
Índice de refracción 1.4630 to 1.4670
Cantidad 1 L
Beilstein 06,5
Índice Merck 15,2718
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.