Learn More
Ácido ciclohexanopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10637342 50 g 50 g
10002220 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171450500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-97-3
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD00001527
Clave InChI HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
Nombre IUPAC ácido 3-ciclohexilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanepropionic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 14.0°C to 17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9980g/mL
Punto de ebullición 275.7°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650
Cantidad 50 g
Beilstein 09, 82
Gravedad específica 0.998
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido