Learn More
Ácido ciclohexanopropanoico, TRC
Código de producto. 30362522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362522 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30362522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98726050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Fórmula molecular C9H16O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Nombre IUPAC ácido 3-ciclohexilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 156.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115