Learn More
Ciclohexanometilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322546 25 g 25 g
11312546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06501.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3218-02-8 | C7H15N | 113.20 g/mol
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff?s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. It was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclohexanometilamina se utilizó en la síntesis de ligandos de base de Schiffs′, 4-metil-2,6-bis(ciclohexilmetiliminometil)-fenol, que forma complejos de zinc(II) hexanucleares. Se utilizó durante la síntesis de cicloalquilo/arilsemicarbazidas de 1-acilo-4 y carbamoilcarbazidas de 1-acil-5-benciloxi/hidroxilo de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3218-02-8
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.20
Número MDL MFCD00001520
Clave InChI AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
PubChem CID 76688
Nombre IUPAC ciclohexilmetanamina
SMILES C1CCC(CC1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanemethylamine
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.871
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 25 g
Número UN UN2734
Beilstein 635751
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 98%