Learn More
Ciclohexanometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683995 5 g Frasco de vidrio 5 g
10112834 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3218-02-8 | C4H6Br2O2 | 245.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3218-02-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanemethylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H15N
Fórmula lineal C6H11CH2NH2
Índice de refracción 1.463
Número MDL MFCD00001520
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 12
Gravedad específica 0.87
Sinónimo cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
Clave InChI AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)CN
Nombre IUPAC ciclohexilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 113.2
PubChem CID 76688
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanemethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanemethylamine