Learn More
Ciclohexanemetanol, TRC
Código de producto. 17998514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998514 100 g 100 g
17920095 5 g 5 g
17939754 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989115100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-49-2
Fórmula molecular C7 H14 O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Sinónimo Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
Nombre IUPAC ciclohexilmetanol
SMILES OCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1045
Porcentaje de pureza >95%