Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanemethanol |
| Densidad | 0.9100g/mL |
| Punto de ebullición | 181.0°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H11CH2OH |
| Índice de refracción | 1.4620 to 1.4650 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 06,14 |
| Show More |