Learn More
Ciclohexanometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370536 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370536 25 g Frasco de vidrio 25 g
11360536 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11380536 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370536 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-49-2
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Clave InChI VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
Nombre IUPAC ciclohexilmetanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanemethanol
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH2OH
Índice de refracción 1.4620 to 1.4650
Cantidad 25 g
Beilstein 06,14
Índice Merck 15,2724
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%