Learn More
Ciclohexanometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332556 25 g 25 g
11342556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06538.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.188 g/mol
Cyclohexanemethanol used as solvents, fuels . It is also used in pharmaceuticals, plasticizers, surfactants, lubricants, ore floatation agents, hydraulic fluids, and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexanemetanol se utiliza como disolvente y combustible. También se utiliza en productos farmacéuticos, plastificadores, surfactantes, lubricantes, agentes de flotación de minerales, fluidos hidráulicos y detergentes.
Solubilidad
Soluble en éter, alcoholes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes, los cloruros ácidos y los anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-49-2
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00001510
Clave InChI VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
Nombre IUPAC ciclohexilmetanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanemethanol
Densidad 0.926
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 25 g
Beilstein 773712
Índice Merck 14,2731
Información de solubilidad Soluble in Ether,Alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%