Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanecarboxylic-d11 Acid |
| CAS | 93131-16-9 |
| Fórmula molecular | C7 D11 H O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclohexane-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1528 |