Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30357918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357918 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30357918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9917432.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Fórmula molecular C7 H12 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
Nombre IUPAC ácido ciclohexanocarboxílico
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0837