Learn More
Cloruro de ácido ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307780 25 g Frasco de vidrio 25 g
10235790 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169050250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2719-27-9
Fórmula molecular C7H11ClO
Peso molecular (g/mol) 146.61
Número MDL MFCD00001456
Clave InChI RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
Nombre IUPAC cloruro de cilohexanocarbonilo
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Nombre de nota 98%
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 184°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11COCl
Índice de refracción 1.4680 to 1.47
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 9
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses in water. Other solubilities: soluble in toluene,methylene chloride,dioxane,,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,dichloroethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.