Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico, 98%
Código de producto. 11477696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477696 250 g 250 g
11344539 500 g 500 g
11467696 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14693.30
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128,171 g/mol
El ácido ciclohexanocarboxílico se puede utilizar para determinar las constantes de enlace complejas de las tres ciclodextrinas nativas con siete derivados de ciclohexano.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones El ácido ciclohexanocarboxílico se puede utilizar para determinar constantes de enlace complejas de las tres ciclodextrinas
nativas con siete derivados de ciclohexano.
Solubilidad Soluble en agua 0,201 g
/100 mL (15 C).°
Notas
Conservar en lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-89-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00001461
Clave InChI NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
Nombre IUPAC ácido ciclohexanocarboxílico
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 29°C to 32°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 250 g
Beilstein 970529
Índice Merck 14,2724
Información de solubilidad Soluble in water 0.201g/100 mL (15°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación