Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173380 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10193380 100 g Frasco de vidrio 100 g
10214910 500 g Frasco de vidrio 500 g
10224860 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10173380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146560250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-89-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001461
Clave InChI NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
Nombre IUPAC ácido ciclohexanocarboxílico
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 232.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CO2H
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 7
Índice Merck 15, 2717
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino