Learn More
Ácido ciclohexanocarboxílico-1-d1, CDN
Código de producto. 30316803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30316803 1 g
30321661 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316803 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND11871G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D
CAS 933-37-9
Fórmula molecular C7 D H11 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclohexane-1-d-carboxylic acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, ACI), Cyclohexanecarboxylic Acid-d1, Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i6D
SMILES [2 H]C1(CCCCC1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-deuteriociclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.1751
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity