Learn More
Ciclohexanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15433257 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15433257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23837.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexanocarboxaldehído se utiliza para la síntesis de poli(ciclohexano de vinilo). Se utilizó como sustrato modelo en la síntesis de propargilaminas utilizando nanopartículas de Fe3O4 como catalizadores. Fue empleado en una reacción aldólica con éteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxaldehyde
CAS 2043-61-0
Punto de fusión 34°C to 35°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 40°C (105°F)
Fórmula molecular C7H12O
Índice de refracción 1.45
Número MDL MFCD00001457
Cantidad 25 g
Número UN UN1989
Beilstein 878306
Sensibilidad Air and light sensitive
Sinónimo cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Clave InChI KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexanocarbaldehido
Peso molecular (g/mol) 112.17
PubChem CID 16275
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%