Learn More
Ciclohexanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592731 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10366740 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2043-61-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-61-0
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00001457
Clave InChI KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
PubChem CID 16275
Nombre IUPAC ciclohexanocarbaldehido
SMILES O=CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarboxaldehyde
Nombre de nota 98%
Color Incoloro a rosa
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 161.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CHO
Índice de refracción 1.4490 to 1.4520
Cantidad 25 mL
Beilstein 07, 19
Gravedad específica 0.926
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.