Learn More
Cloruro de ciclohexanocarbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanecarbonyl Chloride |
| CAS | 2719-27-9 |
| Fórmula molecular | C7H11ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClC(=O)C1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de cilohexanocarbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.61 |