Learn More
Cloruro de ciclohexanocarbonilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448677 100 g 100 g
11438677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19824.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ciclohexanecarbonil se utiliza en la preparación de cinco ligandos derivados de la tiourea con actividad antibacteriana y antilevaduras, (N-(dietilcarbamotioil)ciclohexanocarboxamida, N-(di-n-propilcarbamotioil)ciclohexanocarboxamida, di-n-butilcarbamotioil)ciclohexanocarboxamida, N-(difenilcarbamotioil)ciclohexanocarboxamida, N-(morfolina-4-carbonotioil)ciclohexanocarboxamida.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2719-27-9
Fórmula molecular C7H11ClO
Peso molecular (g/mol) 146.61
Número MDL MFCD00001456
Clave InChI RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
Nombre IUPAC cloruro de cilohexanocarbonilo
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarbonyl chloride
Densidad 1.088
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 742163
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza ≥97%