Learn More
Ciclohexana carbohidrazida, TRC
Código de producto. 30363760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363760 50 mg 50 miligramos
30354914 100 mg 100 miligramos
30359916 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98730350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38941-47-8
Fórmula molecular C7H14N2O
Peso molecular (g/mol) 142.19
Nombre IUPAC Ciclohexanecarbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarbohydrazide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1106