Learn More
Ciclohexana carbohidrazida, TRC
Código de producto. 30354914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30354914 100 mg 100 miligramos
30359916 500 mg -
30363760 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Codice prodotto. 30354914 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC987303100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38941-47-8
Fórmula molecular C7H14N2O
Peso molecular (g/mol) 142.19
Nombre IUPAC Ciclohexanecarbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1CCCCC1
Specifica
Nombre del producto químico o material Cyclohexanecarbohydrazide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1106
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.