Learn More
Ácido ciclohexanoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434647 5 g 5 g
15444647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31986.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5292-21-7
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001518
Clave InChI LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
Nombre IUPAC ácido 2-ciclohexilacético
SMILES OC(=O)CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexaneacetic acid
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.007
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2041326
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%