Learn More
Ciclohexano, grado de HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15578564 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15578564 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha cada uno
1 options
Código de producto. 15578564 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 929203
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía líquida (HPLC y UHPLC) y espectrofotometría&&
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
CAS 110-82-7
Densidad 1.318g/mL at 25°C (typical)
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación −18.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 0.78kg
Fórmula molecular C6H12
Número MDL MFCD00003814
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Punto de ebullición 39.5°C (typical)
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.