Learn More
Ciclohexanona, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924431 10 L Bidón de metal 10 LT
10539633 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11316185 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210570100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    349.00€ / 10 litros
    Ahorro 11.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Densidad 0.7700g/mL
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación −18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.77
Fórmula lineal C6H12
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Agua 0.01% max.
Punto de ebullición 81.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro