Learn More
Ciclohexano, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11458143 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11458143 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10625682 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10010100 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 LT
10275869 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10487440 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11458143 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8920/PB08
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
CAS 110-82-7
Presión de vapor 104mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H12
Número MDL 3814
Color Incolora
Punto de fusión 6.5°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.