Learn More
Ciclohexano-d12 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexane-D12 |
| CAS | 1735-17-7 |
| Fórmula molecular | C6 D12 |
| Cantidad | 5 x 1 g |
| Sinónimo | Cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12 (ACI), Cyclohexane-d12 (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Dodecadeuteriocyclohexane, Cyclohexane-2H12, d12-Cyclohexane, Dodecadeuterocyclohexane, Perdeuterated cyclohexane, Perdeuteriocyclohexane, Cyclohexane-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodeceuteriociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 96.2334 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96,1692 g/mol |
| Mostrar más |