Learn More
ciclohexano, CHROMASOLV™ , para el análisis de residuos de plaguicidas, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15684220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15684220 1 L 1 litro
15694220 2.5 L 2.50 litro
15604230 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15684220 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 344961L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para el análisis de residuos de pesticidas
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Densidad 0.779g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.09
Temperatura de inflamación −18°C (−.4°F)
Punto de ignición 500°F
Presión de vapor 168.8 mmHg (37.7°C), 77 mmHg (20°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane