Learn More
Ciclohexano, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,7%, Solstice
Código de producto. 15644540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15644540 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15694530 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15604540 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15624540 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15614540 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15634540 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15644540 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348556X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    553.95€ / paquete de 6
    Ahorro 136.05€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,7 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión De 4 °C a 7 °C (documentación)
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.7%
Absorbancia máximo 0,10 a 235 nm, máximo 0,20 a 230 nm, máximo 0,50 a 220 nm, máximo 1,00 a 210 nm, máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,01 a 300 nm, máximo 0,01 a 255 nm, máximo 0,03 a 250 nm, máximo 0,08 a 240 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0,779 g/mL a 25 °C(lit.); 0,780 g/mL a 25 °C
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación −18 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H12
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 81 °C
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.