Learn More
Ciclohexano, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,7%, Solstice
Código de producto. 15634540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Conditionnement:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase Conditionnement
15634540 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15694530 100 mL Glass Bottle 100 ml
15604540 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15624540 2 L Glass Bottle 2 litros
15614540 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15644540 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15634540 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348554X2.5L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,7 %
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión De 4 °C a 7 °C (documentación)
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.7%
Absorbancia máximo 0,10 a 235 nm, máximo 0,20 a 230 nm, máximo 0,50 a 220 nm, máximo 1,00 a 210 nm, máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,01 a 300 nm, máximo 0,01 a 255 nm, máximo 0,03 a 250 nm, máximo 0,08 a 240 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0,779 g/mL a 25 °C(lit.); 0,780 g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación −18 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H12
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 81 °C
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.