Learn More
Riedel-de Haën Ciclohexano CHROMASOLV™
Código de producto. 15945490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
7 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15945490 7 L 7 litros
15935490 18 L 18 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15945490 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 344967L
Solicitar formato a granel o personalizado
ciclohexano CHROMASOLV™ para el análisis de residuos de plaguicidas, ≥ 99,5% (GC).
  • Para cromatografía de gases (GC).
  • Desarrollado especialmente para la aplicación en análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles utilizando GC.
  • Se especifica el contenido de materia no volátil y agua para cada disolvente.
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
pH Not applicable
Punto de fusión 6.4°C
Color Incolora
Densidad 0.78 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 8.3 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor 130 hPa (25°C)
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 81°C (1.013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado GC