Learn More
Riedel-de Haën Ciclohexano CHROMASOLV™
Código de producto. 15905500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
15905500 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15905500 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 348557L
ciclohexano CHROMASOLV™ para HPLC, ≥ 99,7%.
  • Pruebas adicionales para HPLC mediante análisis de gradiente y espectroscopia UV-VIS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
pH Not applicable
Punto de fusión 6.4°C
CAS 110-82-7
Color Incolora
Densidad 0.78 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 8.3 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula molecular C6H12
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor 130 hPa (25°C)
Número MDL MFCD00003814
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Sinónimo Hexahydrobenzene
Punto de ebullición 81°C (1.013 hPa)
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
Porcentaje de pureza ≥99.70%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.