Learn More
Ciclohexano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10151850 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 l
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151850 25 L Recipiente de metal 25 LT
10548800 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10253470 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10724371 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10010080 5 l Lata de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10151850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8921/25
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, incoloro, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 6,5 °C
CAS 110-82-7
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H12
Número MDL 3814
Presión de vapor 104 mbar at 20°C
Viscosidad 0.94 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.