Learn More
Ciclohexano, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10035161 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035161 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10035161 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9258.2500
Ofrece un rendimiento superior con un riesgo mínimo de contaminantes que pueden limitar la precisión y la productividad. Ciclohexano, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ es un disolvente ultrapuro para el análisis de residuos orgánicos que maximiza la sensibilidad y la potencia de detección de un instrumento.
Los disolventes BAKER ULTRA RESI-ANALYZED se desarrollaron para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos. Estos disolventes están completamente caracterizados y controlados por lotes mediante ECD, FID u otros detectores específicos de métodos para ofrecer el más alto nivel de pureza y consistencia de lote a lote.
  • Los sistemas estabilizadores exclusivos proporcionan una estabilidad del producto inigualable y resultados sin interferencias cuando los productos químicos así lo requieren
  • Destilación optimizada pensada para eliminar impurezas reactivas, producción de ensayos superiores y frentes de disolventes estrechos
  • Rendimiento probado hasta niveles de pureza por debajo de los límites inferiores de cuantificación (LLQ) para la detección de trazas de analito
  • El rendimiento está garantizado durante el periodo de caducidad indicado en el etiqueta
  • Apto para los estrictos protocolos de limpieza de muestras de la EPA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.4°C
CAS 110-82-7
Color Incolora
Densidad 0.78g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 1.2 - 8.3 Vol %
Temperatura de inflamación −18°C
Punto de ignición 260°C
Olor Sweetish
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza For Organic Residue Analysis
Residuos después de la evaporación Max. 2 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Corregido para el agua
Fórmula molecular C6H12
Fórmula lineal CH2(CH2)4CH2
Número MDL MFCD00003814
Viscosidad 0.94 mPas at 20°C
Agua Max. 100 ppm
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Punto de ebullición 81°C
Información de solubilidad 0.05g/L (in water)
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado PANADERO ULTRA RESI-ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.