Learn More
Ciclohexano, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™
Código de producto. 10453861 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10453861 1 L 1 litro
10597301 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453861 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8706.1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No interfiere en la medición de la longitud de onda específica que se está midiendo. Ciclohexano, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™ se recomienda para su uso en aplicaciones de espectrometría UV, visible e IR.
Los disolventes PHOTREX™ se fabrican para minimizar la variabilidad de lote a lote y los contaminantes que pueden interferir en los rayos UV y, en algunos casos, los espectros, incluidos los residuos después de la evaporación, y las concentraciones de ácido y base. Las pruebas de función confirman la absorbancia máxima en las longitudes de onda seleccionadas; se informa de que existe transmitancia del 50-100 % en las longitudes de onda IR de las ventanas.
  • Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
  • Cumple con los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.4°C
Absorbancia Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 240nm, Max. 0.03 (at 250nm) - 0.01 (at 300-400nm)
Color Incolora
Densidad 0.78g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1.2 - 8.3 Vol %
Temperatura de inflamación −18°C
Punto de ignición 260°C
Olor Sweet
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Meets ACS specifications
Residuos después de la evaporación Max. 0.002%
Fórmula lineal CH2(CH2)4CH2
Agua Max. 0.02%
Punto de ebullición 81°C
Información de solubilidad 0.05g/L in water at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.