Learn More
Ciclohexano, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15272158 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15272158 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15272158 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 5278.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    245.12€ / 2.5 litros
    Ahorro 92.88€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Ciclohexano, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos los análisis d
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.4°C
CAS 110-82-7
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.78g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 1.2 - 8.3 Vol %
Temperatura de inflamación −18°C
Punto de ignición 260°C
Olor Sweetish
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular C6H12
Número MDL MFCD00003814
Viscosidad 0.94 mPas at 20°C
Agua Max. 0.02%
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Punto de ebullición 81°C
Información de solubilidad 0.05 g/L in water
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.5%
Grado Análisis de