Learn More
Ciclohexano, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388097 1 L 1 litro
11430510 500 mL 500 ml
11378097 4 x 1 L 4 litros
11398097 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11388097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022864.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, residuo de evaporación 0,002 %, sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico P.T., H2O 0,02 %
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.779 g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -18°C (-1°F)
Punto de ignición 245°C (473°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.426
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Información de solubilidad Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane