Learn More
Cyclohexane, ACS, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15668450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15668450 4 L Frasco de aluminio 4 litros
15646700 1 L Frasco de aluminio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15668450 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6768614L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.4°C
Densidad 0.779g/mL at 25°C
Cantidad 4 L
Límite de explosión 0.09
Punto de ignición 500°C
Olor Characteristic
Envase Frasco de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 77mmHg (20°C), 168.8mmHg (37.7°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 81°C
Información de solubilidad 0.05g/L in water at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%