Learn More
Ciclohexano, +99 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10348953 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10348953 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10546782 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10348953 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 406020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    177.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 16.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Absorbancia 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 250nm, 0.08 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.5 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Densidad 0.7700g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.77
Fórmula lineal C6H12
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 05, 20
Índice Merck 15, 2716
Punto de ebullición 81.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS