Learn More
Ciclohexano, ≥99,8%, Reactivo de laboratorio, Solstice
Código de producto. 15647720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
150 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
150 Kg
2.50 litro
25 litros
5 litros
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15647720 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15627720 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15637720 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15677720 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15657720 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15607720 10 L Recipiente de metal 10 litros
15667720 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
15617720 150 kg Bidón de metal 150 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15647720 Proveedor Fluka N.º de proveedor C10030725L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00€
    552.65€ / 25 litros
    Ahorro 134.35€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de laboratorio,≥ 99,8 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6,4 °C
Color Incolora
Densidad 0,779g/mL a 25 °C
Cantidad 25 L
Límite de explosión 0.09
Punto de ignición 500 °F
Olor Característica
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Presión de vapor 168,8 mmHg (37,7 °C), 77 mmHg (20 °C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Punto de ebullición 81 °C (1013 hPa)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,16g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.