Learn More
Ciclohexano, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10053390 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10053390 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10756622 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053390 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 279590025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-82-7, C6H12, 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.004 max. at 240nm, 0.004 max. at 250nm, 0.018 max. at 230nm, 0.097 max. at 220nm, 0.201 max. at 210nm, 0.301 max. at 200nm
Color Blanco
Densidad 0.7700g/mL
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Residuos después de la evaporación 0.0002 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor Vapor Pressure: 104mbar at 20°C
Agua 0.01% Max.
Beilstein 05, 20
Índice Merck 15, 2716
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.