Learn More
Riedel-de Haën Ciclohexano
Código de producto. 16605823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
45 L
200 L
Tamaño de la unidad:
200 litros
45 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16605823 200 L 200 litros
15975460 45 L 45 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16605823 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 33117200L
Ciclohexano, Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 99,5% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Hexahydrobenzene
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
pH Not applicable
Punto de fusión 6.4°C
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00
Densidad 0.78 g/cm3 (20°C)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación 8.3 %(V)
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula lineal C6H12
Presión de vapor 130 hPa (25°C)
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Número UN UN1145
Beilstein 1900225
Concentración ≥99.50%
Punto de ebullición 81°C (1.013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS